주요 문서
731595
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid pinacol ester
동의어(들):
2-(5,6-Dihydro-4H-pyran-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H19BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
210.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
density
1.014 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCCO2
InChI
1S/C11H19BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-7-5-6-8-13-9/h7H,5-6,8H2,1-4H3
InChI key
RNRIMDSCBRDPLC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
216.0 °F
Flash Point (°C)
102.2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)