주요 문서
731161
Sigma-Aldrich
N-(Phenethyl)formamide
97%
동의어(들):
(2-Phenylethyl)formamide, 2-Phenylethylformamide, N-β-Phenethylformamide, N-(β-Phenylethyl)formamide, N-(2-Phenylethyl)formamide, N-Formyl-N-(2-phenylethyl)amine, N-Formylphenethylamine, N-Phenethylformamide, NSC 18966
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
149.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.546
density
1.049 g/mL at 25 °C
작용기
amide
phenyl
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=CNCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2,(H,10,11)
InChI key
NOOOMJZHMKSKBF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Preparation of allenamides by alkylation with propargyl bromide and isomerization
  • Ugi 3CC reaction
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)