주요 문서
730742
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-nitrotoluene
97%
동의어(들):
2-Iodo-1-methyl-3-nitrobenzene, 2-Methyl-6-nitroiodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6INO2
CAS Number:
Molecular Weight:
263.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
64-68 °C
작용기
iodo
nitro
SMILES string
Cc1cccc(c1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
AKYPSJARSQSCHJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)