주요 문서
730521
Sigma-Aldrich
6-Bromoisoquinoline monohydrate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6BrN · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
226.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
52-57 °C
작용기
bromo
SMILES string
BrC1=CC2=C(C=NC=C2)C=C1.O
InChI
1S/C9H6BrN.H2O/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-6H;1H2
InChI key
CCJJCUAAVVDVNF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)