주요 문서
730424
Sigma-Aldrich
N-Butylphthalimide
97%
동의어(들):
2-Butyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
32-36 °C
작용기
imide
SMILES string
CCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H13NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI key
DLKDEVCJRCPTLN-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)