분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.559
density
1.311 g/mL at 25 °C
작용기
allyl
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C9H9Br/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7H,1,5H2
InChI key
NTYPQDZCDDLKLV-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.9 °F
Flash Point (°C)
93.3 °C