주요 문서
728985
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3ClF2O
CAS Number:
Molecular Weight:
176.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
68-73 °C
작용기
aldehyde
chloro
fluoro
SMILES string
Fc1cc(Cl)cc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-3H
InChI key
GTTVSBCPMJQRSP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)