분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.608
density
1.371 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
phenoxy
SMILES string
Brc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
InChI key
AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable