분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.439
density
1.198 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
ether
SMILES string
CCOC(OCC)C(C)Br
InChI
1S/C7H15BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChI key
AHIUAFXWZKCJLR-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
145.0 °F
Flash Point (°C)
62.8 °C