주요 문서
728780
Sigma-Aldrich
4-Chlorothieno[3,2-c]-pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4ClNS
CAS Number:
Molecular Weight:
169.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
97-102 °C
작용기
chloro
SMILES string
Clc1nccc2sccc12
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-7-5-2-4-10-6(5)1-3-9-7/h1-4H
InChI key
VFPFMOXMHVQFNR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)