주요 문서
728713
Sigma-Aldrich
Ethyl phenylacetate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH213COOC2H5
Molecular Weight:
165.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
liquid
bp
229 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CCO[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3/i10+1
InChI key
DULCUDSUACXJJC-DETAZLGJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
210.0 °F
Flash Point (°C)
98.9 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)