주요 문서
728594
Sigma-Aldrich
5-Iodo-1-pentyne
≥98.0% (GC)
동의어(들):
1-Iodo-4-pentyne, 5-Iodo-1-pentyne, 5-Iodopentyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7I
CAS Number:
Molecular Weight:
194.01
Beilstein:
1736711
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
작용기
alkyl halide
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ICCCC#C
InChI
1S/C5H7I/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
InChI key
SEHFYZRHGUPLSY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
135.3 °F
Flash Point (°C)
57.38 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)