주요 문서
728411
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine solution
1 M in hexane, ≥97% (GC), 97% (GC)
동의어(들):
BEMP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H31N4P
CAS Number:
Molecular Weight:
274.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97% (GC)
97% (GC)
양식
liquid
농도
1 M in hexane
불순물
≤0.10% water
작용기
amine
SMILES string
CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN1C
InChI
1S/C13H31N4P/c1-8-17(9-2)18(14-13(3,4)5)15(6)11-10-12-16(18)7/h8-12H2,1-7H3
InChI key
VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-22 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)