주요 문서
727547
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-adamantylamine
≥97.0%
동의어(들):
1-(Methylamino)adamantane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H19N
CAS Number:
Molecular Weight:
165.28
Beilstein:
2348926
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (GC)
≥97.0%
양식
lumps
작용기
amine
SMILES string
CNC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10,12H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
InChI key
NZOLSRPWNVZXTK-BIBSGERRSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)