주요 문서
727431
Sigma-Aldrich
4-Azidoanisole solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90.0% (HPLC)
동의어(들):
1-Azido-4-methoxybenzene solution, 4-Methoxyphenyl azide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
149.15
Beilstein:
3609304
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
liquid
농도
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
불순물
≤2.0% water
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)9-10-8/h2-5H,1H3
InChI key
PPKDSHDYUBDVKL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-22.0 °F
Flash Point (°C)
-30 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)