주요 문서
726060
Sigma-Aldrich
5-(Bromomethyl)-1,3-benzodioxole
96%
동의어(들):
3,4-Methylenedioxybenzyl bromide, Piperonyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
215.04
Beilstein:
135376
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.5% (GC)
95.5-104.5% (T)
96%
양식
crystals
작용기
bromo
저장 온도
−20°C
SMILES string
BrCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,4-5H2
InChI key
UNYHRXLMTSXVIB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)