주요 문서
722626
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-5-carboxylic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
173.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
275-280 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,(H,12,13)
InChI key
ZIPLFLRGHZAXSJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)