주요 문서
722413
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloropyridine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrClN
CAS Number:
Molecular Weight:
192.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
mp
12-17 °C
작용기
bromo
chloro
저장 온도
−20°C
SMILES string
Clc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
InChI key
SURKZMFXICWLHU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1