주요 문서
721824
Sigma-Aldrich
1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
동의어(들):
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.472
n20/D 1.472
density
1.014 g/mL at 25 °C
1.014 g/mL at 25 °C
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(12)7-11/h8H,4-7,11H2,1-3H3
InChI key
SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)