주요 문서
720755
Sigma-Aldrich
Zinc di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide]
95%
동의어(들):
Zn(NTf2)2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4F12N2O8S4Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
625.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
143-147 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Zn]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Zn/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
InChI key
QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst for:
  • Enantioselective Friedel-Crafts alkylation of pyrroles with β-CF3 acrylates
  • Stereoselective Diels-Alder reaction
  • Tandem cyclopropane ring-opening / Conia-ene cyclization
  • Aromatic nitration
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)