주요 문서
719676
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethanol-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
Ethylene glycol butyl ether-13C6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3(13CH2)3O13CH213CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
124.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
169-172.5 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
POAOYUHQDCAZBD-IDEBNGHGSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)