주요 문서
719617
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-phenylthiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6BrNS
CAS Number:
Molecular Weight:
240.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
55-59 °C
작용기
bromo
phenyl
SMILES string
Brc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H6BrNS/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
WUZLTINVLOBXQS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)