주요 문서
719374
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate-33S
98 atom % 33S, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na233SO4
Molecular Weight:
142.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
동위원소 순도
98 atom % 33S
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+1
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][33S]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i;;5+1
InChI key
PMZURENOXWZQFD-JCIGTKTHSA-L
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)