주요 문서
718408
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3Si13C15N
CAS Number:
Molecular Weight:
101.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
114-117 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
C[Si](C)(C)[13C]#[15N]
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3/i4+1,5+1
InChI key
LEIMLDGFXIOXMT-MQIHXRCWSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
33.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
1 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)