주요 문서
718173
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoropyridine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3F2N
CAS Number:
Molecular Weight:
115.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.427
density
1.265 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Fc1cccnc1F
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
InChI key
OGVLEPMNNPZAPS-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
80.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)