주요 문서
717266
Sigma-Aldrich
Adipic-d8 acid dihydrazide
98 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2NHCO(CD2)4CONHNH2
Molecular Weight:
182.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
180-182 °C (lit.)
질량 이동
M+8
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
IBVAQQYNSHJXBV-SVYQBANQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
302.0 °F
Flash Point (°C)
150 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)