About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
108-113 °C
작용기
chloro
ester
SMILES string
COC(=O)c1cc(C)nc(Cl)n1
InChI
1S/C7H7ClN2O2/c1-4-3-5(6(11)12-2)10-7(8)9-4/h3H,1-2H3
InChI key
ZNPORLVPCMFKOR-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.