주요 문서
716537
Sigma-Aldrich
Dimethyl 4,5-imidazoledicarboxylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
184.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
207-212 °C
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1nc[nH]c1C(=O)OC
InChI
1S/C7H8N2O4/c1-12-6(10)4-5(7(11)13-2)9-3-8-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
CUIWFAXEALIQJS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)