About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4Br2S
CAS Number:
Molecular Weight:
255.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.613
density
1.974 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C5H4Br2S/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
InChI key
IHFXZROPBCBLLG-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.