분석
95%
양식
solid
mp
82-86 °C
작용기
bromo
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2CBr
InChI
1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,9H2,1-4H3
InChI key
ROIXSNLOYHDYBP-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable