About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.501
mp
25-30 °C
작용기
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)c1ccoc1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
InChI key
BTUIFMCWPFMNRG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
136.9 °F
Flash Point (°C)
58.3 °C