About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7BN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
189.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥95%
양식
solid
mp
148-152 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccccc1-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-4-2-1-3-5(6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
InChI key
GVRXWYFECKHTSJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid can be used as a reactant to prepare:
- Biaryltetrazole derivatives via Suzuki-Miyaura cross-coupling with aryl and heteroaryl halides via formation of C-C bond.
- 2-Aminobenzoxazole derivatives containing biphenyl tetrazole as potent human chemR23 inhibitors.
- o-Phenylenediamine possessing tetrazolyl derivatives as potent inhibitors of indoleamine 2,3-dioxygenase.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.