About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
156.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
51-55 °C
작용기
aldehyde
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(Cl)c1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H
InChI key
MVTWVXYIKIVAOJ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.