주요 문서
715107
Sigma-Aldrich
Methyl 2-aminopyridine-3-carboxylate
97%
동의어(들):
Methyl 2-aminonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
82-86 °C
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9)
InChI key
NZZDEODTCXHCRS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)