주요 문서
714984
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-pentadienoate
technical grade, >85%
동의어(들):
2,3-Pentadienoic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
분석
>85%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.464
작용기
ester
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)C=C=CC
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3,6H,4H2,1-2H3
InChI key
JGEKOPSQLCPNGA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
124.0 °F
Flash Point (°C)
51.1 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)