분석
≥97.0% (AT)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
reagent type: ligand
SMILES string
Cl[Pd]Cl.C1CN=C(O1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H10N2O.2ClH.Pd/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(14-10)12-13-7-8-15-12;;;/h1-6H,7-8H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
DQWIOWASGZSKNG-UHFFFAOYSA-L
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.