주요 문서
711586
Sigma-Aldrich
2-(Methylamino)phenol
≥97%
동의어(들):
N-Methyl-2-aminophenol, N-Methyl-2-hydroxyaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
123.15
Beilstein:
970951
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97%
양식
crystals
mp
89-94 °C
작용기
amine
SMILES string
CNc1ccccc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,8-9H,1H3
InChI key
JHKKTXXMAQLGJB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)