주요 문서
710490
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)manganese
97%
동의어(들):
1,1′-Bis(1-methylethyl) manganocene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H22Mn
CAS Number:
Molecular Weight:
269.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
반응 적합성
core: manganese
reagent type: catalyst
density
1.090 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
[Mn].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Mn/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
InChI key
CRDYYRDPRXAYHD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)