주요 문서
709794
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzamide oxime
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
144-148 °C
작용기
amine
oxime
SMILES string
Cc1ccccc1\C(N)=N/O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
UAKAWWHOQNNATR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)