주요 문서
709441
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-15N,D human
98 atom % 15N, 97 atom % D, recombinant, expressed in E. coli
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.12
재조합
expressed in E. coli
Quality Level
동위원소 순도
98 atom % 15N
97 atom % D
양식
powder
기술
bio NMR: suitable
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)