Quality Level
mp
173-177 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.OB(O)c1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H7BN2O2.ClH/c11-8(12)6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7;/h1-4,11-12H,(H,9,10);1H
InChI key
PAILGUQNESDYLX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride
애플리케이션
Reactant for:
- Preparation of trisubstituted pyrimidines as phosphatidylinositol 3-kinase inhibitors
- Preparation of bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.