주요 문서
709336
Sigma-Aldrich
2-[(Methylamino)methyl]pyridine
97%
동의어(들):
N-Methylpyridine-2-methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.524
density
0.994 g/mL at 25 °C
작용기
amine
SMILES string
CNCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7/h2-5,8H,6H2,1H3
InChI key
OOTKJPZEEVPWCR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
180.0 °F
Flash Point (°C)
82.2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1