주요 문서
709263
Sigma-Aldrich
Ammeline-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3H5N5O
CAS Number:
Molecular Weight:
130.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
95% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+3
SMILES string
N[13c]1n[13c](N)n[13c](O)n1
InChI
1S/C3H5N5O/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1/h(H5,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
MASBWURJQFFLOO-VMIGTVKRSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)