분석
95%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: click chemistry
mp
199 °C (dec.)
SMILES string
[Na+].CC(C)(C)[C@H](\N=C\c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C25H26NO2P.Na/c1-25(2,3)23(24(27)28)26-18-19-12-10-11-17-22(19)29(20-13-6-4-7-14-20)21-15-8-5-9-16-21;/h4-18,23H,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b26-18+;/t23-;/m1./s1
InChI key
ZHRLPDTWOAIAKW-CCNYVGMNSA-M
애플리케이션
Used in asymmetric copper catalyzed conjugate addition
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Wencel, J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19, 1804-1804 (2008)