About This Item
Linear Formula:
13CH3SS13CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
96.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
109 °C
mp
-85 °C
density
1.068 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[13CH3]SS[13CH3]
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI key
WQOXQRCZOLPYPM-ZDOIIHCHSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Upper respiratory tract
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
59.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
15 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.