707422
N-Fmoc-isocyanate
95%
동의어(들):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)isocyanate, Carbonisocyanatidic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester, Fluoren-9-ylmethyloxycarbonylisocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
265.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
95%
양식
solid
mp
52-56 °C
작용기
Fmoc
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C=NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C16H11NO3/c18-10-17-16(19)20-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9H2
InChI key
SRAHDGNWVCEFKK-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.