주요 문서
707201
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
Propanal-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CD2CHO
Molecular Weight:
63.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
liquid
bp
46-50 °C
density
0.873 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C=O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
NBBJYMSMWIIQGU-ZBJDZAJPSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-30 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)