About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5ClN2S
CAS Number:
Molecular Weight:
160.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
59-64 °C
작용기
chloro
thioether
SMILES string
CSc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2S/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
InChI key
YYQOYLZOMFNKKG-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.