주요 문서
705691
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-13C,d3-estrone
≥98 atom %, ≥98% (CP)
동의어(들):
3,4-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one 4-methyl-13C,d3 ether, 3-Hydroxy-4-methoxy-13C,d3-1,3,5(10)-estratrien-17-one, 4-Hydroxyestrone 4-methyl-13C,d3 ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC18D3H21O3
CAS Number:
Molecular Weight:
304.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
동위원소 순도
 13C
 D
≥98 atom %
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1c(O)ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CCC4=O)C3CCc12
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,19+/m1/s1/i2+1D3
InChI key
PUEXVLNGOBYUEW-VWXYHFCISA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)