705470
Vitamin K-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP Sum of E & Z Isomers)
동의어(들):
2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone--d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3), 3-Phytylmenadione-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3), Phylloquinone-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3), Vitamin K1-d7 (5,6,7,8-d4, 2-methyl-d3)
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
분석
97% (CP Sum of E & Z Isomers)
양식
liquid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
yellow to orange
mp
-20 °C
density
0.999 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+7
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(=C(C\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C(=O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1/i6D3,7D,8D,18D,19D
InChI key
MBWXNTAXLNYFJB-NYKMUXSXSA-N
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
포장
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable